Stampa…
Ethyl-1H-indazole-6-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR111116-1G OR111116-5G OR111116-10G
APOSOR111116-1GEA 29 EUR
APOSOR111116-1G APOSOR111116-5G APOSOR111116-10G
Ethyl-1H-indazole-6-carboxylate
Ethyl-1H-indazole-6-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371613
CAS Number: 713-09-7