3-(4-Methoxyphenyl)-3-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR111110-1G
OR111110-5G
APOSOR111110-1GEA
0
EUR
APOSOR111110-1G
APOSOR111110-5G
3-(4-Methoxyphenyl)-3-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
3-(4-Methoxyphenyl)-3-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Formula:
C₁₈H₁₇NO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02571654 CAS Number: 167886-73-9 |