Stampa…
5-Amino-1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-1-tert-butyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-Amino-1-(tert-butyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
OR111100-1G OR111100-5G
APOSOR111100-1GEA 101 EUR
APOSOR111100-1G APOSOR111100-5G
5-Amino-1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
5-Amino-1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formula: C₈H₁₂N₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128289
CAS Number: 158001-28-6