Stampa…
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
OR111095-1G OR111095-5G OR111095-250MG
APOSOR111095-1GEA 179 EUR
APOSOR111095-1G APOSOR111095-5G APOSOR111095-250MG
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
Formula: C₉H₈BrN₃O₂
Peso molecolare: 270,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02186429
CAS Number: 134044-63-6