Stampa…
4-(1-Pyrazolyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Cyanophenyl)pyrazole
OR111078-10G OR111078-1G OR111078-5G
APOSOR111078-10GEA 118 EUR
APOSOR111078-10G APOSOR111078-1G APOSOR111078-5G
4-(1-Pyrazolyl)benzonitrile
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
Formula: C₁₀H₇N₃
Peso molecolare: 169,19 g/mol
Punto di fusione: 140…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09033533
CAS Number: 25699-83-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III