Stampa…
4-Bromo-1-trityl-1H-Pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-1-tritylpyrazole
OR111071-1G OR111071-5G
APOSOR111071-1GEA 64 EUR
APOSOR111071-1G APOSOR111071-5G
4-Bromo-1-trityl-1H-Pyrazole
4-Bromo-1-trityl-1H-Pyrazole
Formula: C₂₂H₁₇BrN₂
Peso molecolare: 389,296 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09907863
CAS Number: 95162-14-4