Stampa…
Ethyl-4-{2-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]ethoxy}benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR111056-1G OR111056-5G
APOSOR111056-1GEA 199 EUR
APOSOR111056-1G APOSOR111056-5G
Ethyl-4-{2-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]ethoxy}benzoate
Ethyl-4-{2-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]ethoxy}benzoate
Formula: C₂₀H₃₀N₂O₅
Peso molecolare: 378,47 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100098
CAS Number: 1216410-07-9