2-[(2-Amino-6-chloropyrimidin-4-yl)amino]ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₉ClN₄O Punto di fusione: 150…151 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13188631 CAS Number: 2846-77-7 |