Stampa…
6-Chloro-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-2-methyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
OR111040-1G OR111040-5G
APOSOR111040-1GEA 0 EUR
APOSOR111040-1G APOSOR111040-5G
6-Chloro-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
6-Chloro-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula: C₉H₈ClNO₂
Peso molecolare: 197,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01744501
CAS Number: 5791-00-4