1-(2,6-Dichlorophenyl)-2-thiourea
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
(C₆H₃Cl₂)NC(S)NH₂ Punto di fusione: 155…159 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041156 CAS Number: 6590-91-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |