3-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Bromoindole-2-carboxylic Acid
OR111021-1G
OR111021-5G
OR111021-25G
APOSOR111021-1GEA
45.2
EUR
APOSOR111021-1G
APOSOR111021-5G
APOSOR111021-25G
3-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
3-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula:
C₉H₆BrNO₂ Peso molecolare: 240,06 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02710285 CAS Number: 28737-33-9 |