Stampa…
1,3-Bis(4-chlorophenyl)urea
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11102-5G OR11102-10G
APOSOR11102-5GEA 154 EUR
APOSOR11102-5G APOSOR11102-10G
1,3-Bis(4-chlorophenyl)urea
1,3-Bis(4-chlorophenyl)urea
Formula: C₁₃H₁₀Cl₂N₂O
Peso molecolare: 281,14 g/mol
Punto di fusione: 302…305 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00018541
CAS Number: 1219-99-4