4-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR111012-10G
OR111012-1G
OR111012-5G
APOSOR111012-10GEA
458
EUR
APOSOR111012-10G
APOSOR111012-1G
APOSOR111012-5G
4-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile
4-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile
Formula:
C₁₁H₈N₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01765038 CAS Number: 127406-79-5 |