Stampa…
1H-Indole-2-carbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR111006-1G OR111006-5G
APOSOR111006-1GEA 241 EUR
APOSOR111006-1G APOSOR111006-5G
1H-Indole-2-carbonyl chloride
1H-Indole-2-carbonyl chloride
Formula: C₉H₆ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09833544
CAS Number: 58881-45-1
UN: 3261
ADR: 8,III