Stampa…
4-(4-Nitrobenzyl)morpholine
Fornitore: Apollo Scientific
OR110998-1G OR110998-5G
APOSOR110998-1GEA 0 EUR
APOSOR110998-1G APOSOR110998-5G
4-(4-Nitrobenzyl)morpholine
4-(4-Nitrobenzyl)morpholine
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₃
Peso molecolare: 222,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00448629
CAS Number: 6425-46-3