Stampa…
5-Methoxy[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Methoxythiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
OR110973-1G OR110973-250MG
APOSOR110973-1GEA 205 EUR
APOSOR110973-1G APOSOR110973-250MG
5-Methoxy[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
5-Methoxy[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Formula: C₇H₇N₃OS
Peso molecolare: 181,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100555
CAS Number: 13797-77-8