Stampa…
Methyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110968-1G OR110968-5G OR110968-250MG
APOSOR110968-1GEA 27.7 EUR
APOSOR110968-1G APOSOR110968-5G APOSOR110968-250MG
Methyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Methyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₉H₇ClN₂O₂
Peso molecolare: 210,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07021508
CAS Number: 900019-38-7