Stampa…
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110960-1G OR110960-250MG
APOSOR110960-1GEA 178 EUR
APOSOR110960-1G APOSOR110960-250MG
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine
Formula: C₇H₅BrN₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09834926
CAS Number: 857641-46-4