Stampa…
1H-Indole-2-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110958-1G OR110958-250MG OR110958-5G
APOSOR110958-1GEA 115 EUR
APOSOR110958-1G APOSOR110958-250MG APOSOR110958-5G
1H-Indole-2-carboxamide
1H-Indole-2-carboxamide
Formula: C₉H₈N₂O
Punto di fusione: 225…227 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00231036
CAS Number: 1670-84-4