Stampa…
Methyl (2-nitrophenyl)acetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110947-5G OR110947-25G
APOSOR110947-5GEA 23.2 EUR
APOSOR110947-5G APOSOR110947-25G
Methyl (2-nitrophenyl)acetate 98%
Methyl (2-nitrophenyl)acetate
Formula: C₉H₉NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00968465
CAS Number: 30095-98-8