Ethyl (4-iodophenyl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ethyl 2-(4-iodophenyl)acetate
OR110943-1G
OR110943-25G
OR110943-5G
APOSOR110943-1GEA
19
EUR
APOSOR110943-1G
APOSOR110943-25G
APOSOR110943-5G
Ethyl (4-iodophenyl)acetate
Ethyl (4-iodophenyl)acetate
Formula:
C₁₀H₁₁IO₂ Peso molecolare: 290,0976 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07779004 CAS Number: 15250-46-1 |