Stampa…
1-(3-Amino-4-hydroxyphenyl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3'-Amino-4'-hydroxyacetophenone
OR110942-1G OR110942-250MG
APOSOR110942-1GEA 187 EUR
APOSOR110942-1G APOSOR110942-250MG
1-(3-Amino-4-hydroxyphenyl)ethanone
1-(3-Amino-4-hydroxyphenyl)ethanone
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06657507
CAS Number: 54255-50-4