Stampa…
ω-Bromo-3-nitroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Nitrophenacyl bromide, 2-Bromo-3'-nitroacetophenone, α-Bromo-3-nitroacetophenone, Bromomethyl m-nitrophenyl ketone
OR11094-5G OR11094-10G
APOSOR11094-5GEA 0 EUR
APOSOR11094-5G APOSOR11094-10G
ω-Bromo-3-nitroacetophenone
ω-Bromo-3-nitroacetophenone
Formula: C₈H₆BrNO₃
Peso molecolare: 244,04 g/mol
Punto di fusione: 89…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024512
CAS Number: 2227-64-7
EINECS: 218-764-0
UN: 3261
ADR: 8,III