Stampa…
2-Acetyl-5-bromobenzofuran
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(5-Bromobenzofuran-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-5-bromobenzo[b]furan
OR110915-1G OR110915-5G
APOSOR110915-1GEA 51 EUR
APOSOR110915-1G APOSOR110915-5G
2-Acetyl-5-bromobenzofuran
2-Acetyl-5-bromobenzofuran
Formula: C₁₀H₇BrO₂
Peso molecolare: 239,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00276737
CAS Number: 38220-75-6