Stampa…
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR110909-1G OR110909-5G
APOSOR110909-1GEA 0 EUR
APOSOR110909-1G APOSOR110909-5G
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₈N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663805
CAS Number: 874-10-2