Stampa…
6-Chloro-8-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR110902-1G OR110902-5G
APOSOR110902-1GEA 65.5 EUR
APOSOR110902-1G APOSOR110902-5G
6-Chloro-8-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
6-Chloro-8-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₄ClIN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10758078
CAS Number: 1033463-28-3