Stampa…
3,5-Dibromo-4-methylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11090-25G OR11090-5G
APOSOR11090-25GEA 215 EUR
APOSOR11090-25G APOSOR11090-5G
3,5-Dibromo-4-methylbenzoic acid
3,5-Dibromo-4-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₆Br₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017544
CAS Number: 67973-32-4