Stampa…
Methyl-1-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR110898-1G OR110898-5G
APOSOR110898-1GEA 234 EUR
APOSOR110898-1G APOSOR110898-5G
Methyl-1-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Methyl-1-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
Peso molecolare: 199,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15143238
CAS Number: 59857-87-3