Stampa…
3-Bromobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11089-100G OR11089-25G
APOSOR11089-100GEA 40.6 EUR
APOSOR11089-100G APOSOR11089-25G
3-Bromobenzonitrile 98%
3-Bromobenzonitrile
Formula: C₇H₄BrN
Punto di ebollizione: 224…226 °C
Punto di fusione: 37…41 °C
Densità: 1,562 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001796
CAS Number: 6952-59-6
EINECS: 230-127-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III