Stampa…
3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110885-1G OR110885-5G
APOSOR110885-1GEA 118 EUR
APOSOR110885-1G APOSOR110885-5G
3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Formula: C₁₁H₁₁NO₃
Punto di fusione: 113…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03131298
CAS Number: 83747-30-2