Stampa…
3-Bromo-o-xylene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2,3-dimethylbenzene
OR11088-100G OR11088-25G OR11088-500G
APOSOR11088-100GEA 116 EUR
APOSOR11088-100G APOSOR11088-25G APOSOR11088-500G
3-Bromo-o-xylene 99%
3-Bromo-o-xylene
Formula: C₈H₉Br
Punto di ebollizione: 212…214 °C
Densità: 1,365 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000069
CAS Number: 576-23-8
EINECS: 209-398-2