Stampa…
4-Chloro-m-anisidine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Amino-2-chloroanisole, 4-Chloro-3-methoxyaniline, 4-Chloro-3-anisidine
OR11087-25G OR11087-5G
APOSOR11087-25GEA 58 EUR
APOSOR11087-25G APOSOR11087-5G
4-Chloro-m-anisidine
4-Chloro-m-anisidine
Formula: C₇H₈ClNO
Punto di fusione: 78…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672967
CAS Number: 13726-14-2
UN: 2233
ADR: 6.1,III