Stampa…
6,7-Dihydro-4H-pyrano[4,3-d]thiazol-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6,7-Dihydro-4H-pyrano[4,3-d]thiazol-2-ylamine
OR110862-1G OR110862-5G OR110862-25G
APOSOR110862-1GEA 112 EUR
APOSOR110862-1G APOSOR110862-5G APOSOR110862-25G
6,7-Dihydro-4H-pyrano[4,3-d]thiazol-2-amine
6,7-Dihydro-4H-pyrano[4,3-d]thiazol-2-amine
Formula: C₆H₈N₂OS
Peso molecolare: 156,205 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08690160
CAS Number: 259810-12-3