Stampa…

2-Chloro-5-nitroanisole

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 1-Chloro-2-methoxy-4-nitrobenzene

OR11086-25G OR11086-5G
APOSOR11086-25GEA 16.1 EUR
APOSOR11086-25G APOSOR11086-5G
2-Chloro-5-nitroanisole
2-Chloro-5-nitroanisole
Formula: C₇H₆ClNO₃
Peso molecolare: 187,58 g/mol
Punto di fusione: 81…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079739
CAS Number: 1009-36-5
EINECS: 213-768-9

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR