Stampa…
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11085-100G OR11085-25G OR11085-5G
APOSOR11085-100GEA 129 EUR
APOSOR11085-100G APOSOR11085-25G APOSOR11085-5G
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene 98%
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene
Formula: C₆H₃BrClI
Peso molecolare: 317,35 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672944
CAS Number: 31928-44-6