Stampa…
1,3-Benzodioxole-5,6-diamine, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110848-100MG OR110848-1G OR110848-500MG
APOSOR110848-100MGEA 97.4 EUR
APOSOR110848-100MG APOSOR110848-1G APOSOR110848-500MG
1,3-Benzodioxole-5,6-diamine, grado tecnico
1,3-Benzodioxole-5,6-diamine
Formula: C₇H₈N₂O₂
Punto di fusione: 95…97 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD07780137
CAS Number: 38608-07-0