Stampa…
5-Amino-7-bromo-1H-indazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110843-1G OR110843-250MG
APOSOR110843-1GEA 29 EUR
APOSOR110843-1G APOSOR110843-250MG
5-Amino-7-bromo-1H-indazole 98%
5-Amino-7-bromo-1H-indazole
Formula: C₇H₆BrN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275114
CAS Number: 953411-10-4