Stampa…
Methyl-4'-bromo-4-nitro[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110834-1G OR110834-250MG OR110834-5G
APOSOR110834-1GEA 16.1 EUR
APOSOR110834-1G APOSOR110834-250MG APOSOR110834-5G
Methyl-4'-bromo-4-nitro[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate
Methyl-4'-bromo-4-nitro[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₀BrNO₄
Peso molecolare: 336,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08056637
CAS Number: 886361-85-9