2-(Chloromethyl)-5-nitrobenzoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR110829-1G
OR110829-5G
APOSOR110829-1GEA
14.7
EUR
APOSOR110829-1G
APOSOR110829-5G
2-(Chloromethyl)-5-nitrobenzoxazole
2-(Chloromethyl)-5-nitrobenzoxazole
Formula:
C₈H₅ClN₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01596292 CAS Number: 119198-10-6 |