Stampa…
3-Bromo-7-chloro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110828-1G OR110828-250MG
APOSOR110828-1GEA 46.6 EUR
APOSOR110828-1G APOSOR110828-250MG
3-Bromo-7-chloro-1H-indazole
3-Bromo-7-chloro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781601
CAS Number: 885521-96-0