Stampa…
Ethyl-1H-indazole-4-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 1H-indazole-4-carboxylate
OR110817-1G OR110817-5G
APOSOR110817-1GEA 97.4 EUR
APOSOR110817-1G APOSOR110817-5G
Ethyl-1H-indazole-4-carboxylate 95%
Ethyl-1H-indazole-4-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 190,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371611
CAS Number: 885279-45-8