Stampa…
2-(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR110800-1G OR110800-250MG
APOSOR110800-1GEA 314 EUR
APOSOR110800-1G APOSOR110800-250MG
2-(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetic acid
2-(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetic acid
Formula: C₉H₇ClN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06739270
CAS Number: 59128-13-1