Stampa…
5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Phenylcyclohexane-1,3-dione
OR11080-100G OR11080-25G OR11080-5G
APOSOR11080-100GEA 212 EUR
APOSOR11080-100G APOSOR11080-25G APOSOR11080-5G
5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione 98%
5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione
Formula: C₁₂H₁₂O₂
Peso molecolare: 188,23 g/mol
Punto di fusione: 185…188 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051846
CAS Number: 493-72-1