Stampa…
(2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid hydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2,4-Dichlorophenoxy)acetohydrazide, (2,4-Dichlorophenoxy)acetohydrazide, (2,4-Dichlorophenoxy)acetic hydrazide
OR11078-100G OR11078-25G
APOSOR11078-100GEA 546 EUR
APOSOR11078-100G APOSOR11078-25G
(2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid hydrazide
(2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid hydrazide
Formula: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COONHNH₂
Peso molecolare: 235,07 g/mol
Punto di fusione: 150…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051972
CAS Number: 28236-62-6