Stampa…
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110758-1G OR110758-250MG
APOSOR110758-1GEA 168 EUR
APOSOR110758-1G APOSOR110758-250MG
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid 95%
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid
Formula: C₉H₇NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07774185
CAS Number: 214848-62-1