Stampa…

Methyl-2-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylate

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR110757-1G OR110757-250MG OR110757-5G
APOSOR110757-1GEA 66.7 EUR
APOSOR110757-1G APOSOR110757-250MG APOSOR110757-5G
Methyl-2-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylate
Methyl-2-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₁NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100233
CAS Number: 179950-69-7

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR