Stampa…
3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110747-1G OR110747-250MG
APOSOR110747-1GEA 217 EUR
APOSOR110747-1G APOSOR110747-250MG
3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₅BrN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02182241
CAS Number: 354548-73-5