Stampa…
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110746-1G OR110746-5G OR110746-250MG
APOSOR110746-1GEA 190 EUR
APOSOR110746-1G APOSOR110746-5G APOSOR110746-250MG
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₄BrClN₂O₂
Punto di fusione: 216…219 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08064717
CAS Number: 923225-00-7