Stampa…
7-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Nitro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
OR110745-1G OR110745-5G OR110745-25G
APOSOR110745-1GEA 26.3 EUR
APOSOR110745-1G APOSOR110745-5G APOSOR110745-25G
7-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
7-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula: C₈H₆N₂O₄
Peso molecolare: 194,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00090355
CAS Number: 81721-86-0