Stampa…
7-Chloro-5-nitro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110736-1G OR110736-250MG
APOSOR110736-1GEA 261 EUR
APOSOR110736-1G APOSOR110736-250MG
7-Chloro-5-nitro-1H-indazole
7-Chloro-5-nitro-1H-indazole
Formula: C₇H₄ClN₃O₂
Punto di fusione: 240…243 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 74209-22-6